MABF18
Anti-Interleukin-1 beta (IL-1B) Antibody, clone 4A7
clone AB34_41.4H12.4A7, from mouse
Sinônimo(s):
interleukin 1, beta, catabolin, pro-interleukin-1-beta, IL-1 beta, IL1-BETA, preinterleukin 1 beta, interleukin-1 beta, Catabolin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AB34_41.4H12.4A7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL1B(3553)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human Interleukin-1 beta recombinant protein.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human Interleukin-1 beta recombinant protein
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.