Key Documents
AB15332
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor nicotínico de acetilcolina α7
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Chrna7(11441)
Especificidade
Esse anticorpo policlonal de coelho detecta especificamente o receptor nicotínico 7. Seu alvo é um epítopo com 28 aminoácidos da metade C-terminal.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a 28 aminoácidos da metade C-terminal do receptor nicotínico 7 humano.
Aplicação
Testes de controle de qualidade
Avaliados por Western Blotting em lisado de tecido cerebral de rato. Análise Western Blotting: Uma diluição de 1:500 desse anticorpo detectou o receptor nicotínico de acetilcolina 7 em lisado de tecido cerebral de rato.
Descrição-alvo
Subunidade alfa-7 do receptor neuronal de acetilcolina (UniProt: também conhecido como receptor nicotínico alfa 7, Nicotinic AChR alpha7) é codificado pelo gene CHRNA7 (também conhecido como NACHRA7) (Gene ID: 1139) em humanos. Os receptores nicotínicos de acetilcolina são canais iônicos seletivos a cátions e dependentes de ligantes que medeiam a neurotransmissão rápida. Eles são distribuídos na membrana pós-sináptica das células musculares. Um receptor de ACh do tipo neuronal semelhante também é encontrado no sistema nervoso central e está envolvido em uma ampla gama de funções fisiológicas e patológicas. Eles são montados como homopentâmeros de 7, 8 e 9 ou heteropentâmeros de 2 6 em combinação com β2 β4 ou 9 com 10 subunidades. Eles regulam o fluxo de íons de sódio, potássio e cálcio através da membrana celular. A ligação dos ligantes a esses receptores desencadeia uma transição conformacional terciária dos AChRs neuronais entre os estados funcionalmente distintos de repouso, aberto e dessensibilizado. A AChR 7 nicotínica é uma glicoproteína de membrana homopentamérica de múltiplas passagens que é sintetizada com um peptídeo de sinal (aa 1-22), que é posteriormente clivado para produzir a proteína madura que contém um domínio extracelular (aa 23-230), quatro domínios transmembrana (aa 231-255; 262-280; 296-317; e 470-490) e um domínio citoplasmático (aa 318-469). (Ref.: Ho, TN., et al. (2020). Front. Neurosci. 14; 609005; Unwin, N. (2013). Q. Rev. Biophys. 46(4); 283-322).
Ligação
Substitui: AB5637
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo tampão fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azida de sódio 0,1%.
Armazenamento e estabilidade
Armazenamento recomendado: +2°C a +8°C.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Brijesh K Garg et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 65(9), 499-512 (2017-08-02)
Alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (α7 nAChRs) are important drug targets in neurological disorders and inflammation, making their detection and localization by validated antibodies highly desirable. However, tests in knockout animals raised questions about specificity of antibodies to mouse α7 nAChRs.