MABN1618
Anti-Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 Antibody, clone 7C8.2
clone 7C8.2, from mouse
Sinônimo(s):
Acetylcholine receptor subunit alpha, AChR nicotinic alpha 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C8.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in human colon cancer tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1