AB15322
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cholinergic receptor, nicotinic, alpha 4 (neuronal), Cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4, Neuronal nicotinic acetylcholine receptor alpha-4 subunit, Neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRNA4(1137)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualidade
Western Blot Analysis: : 1:1,000 dilution of this lot detected Nicotinic Acetylcholine Receptor α4 in 10 µg of e16 rat brain lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat e16 brain lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1