M217
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α1, α3, α5 Subunits) antibody produced in rat
clone mAb 35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ACHR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb 35, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, chicken, eel
não deve reagir com
Xenopus
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA3(1136) , CHRNA5(1138)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2