I8284
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-1α
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL1A(3552)
Descrição geral
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)