I8909
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL-1α
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL1A(3552)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α in neutralization reactions. It shows 5% cross reactivity with mouse IL-1α in immunoblotting applications.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?