I7409
Monoclonal Anti-Interleukin-1α propeptide antibody produced in mouse
clone 409405, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IL1, Anti-IL1A
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
409405, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL1A(3552)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal Anti-Interleukin-1a propeptide recognizes human Interleukin-1α propeptide. It does not cross-react with mature forms of mouse IL-1α or rabbit IL-1α.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)