I5131
IgG from sheep serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Sheep IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
grau
reagent grade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
essentially salt-free, lyophilized powder
Isotipo
IgG
solubilidade
saline: 1 mg/mL at -20 °C (Repeated freezing and thawing is not recommended.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3