H7375
Histamine bisphosphate monohydrate
Sinônimo(s):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine diphosphate salt monohydrate, Histamine diphosphate salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2H3O4P.H2O/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4);1H2
chave InChI
CNSGLKZGHLZDHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?