H6411
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone OZ12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OZ12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 120 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIF1A(3091)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade