Documentos Principais
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pack of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29400460
condição de armazenamento
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
Parâmetros
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
Matriz
(High-flow agarose)
Grupo ativo da matriz
CH2CH2 CH2SO3-
tamanho de partícula
(40 µm)
capacidade
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
room temp
Informações legais
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)