Documentos Principais
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pack of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-4110-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
tamanho do leito
7 mm × 25 mm
volume do leito
1 mL
D.I. da coluna
7 mm
Matriz
cross-linked agarose
Grupo ativo da matriz
butyl functional group
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Outras notas
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informações legais
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4110-014061837623127