GE28-9523-60
GST GraviTrap™
Cytiva 28-9523-60
About This Item
Produtos recomendados
ligand
glutathione
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9523-60
volume do leito
2 mL
D.I. da coluna
15 mm
Matriz
4% agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
4-13
Faixa de trabalho
4-13
capacidade
≥20 mg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Convenient, prepacked gravity-fLow columns.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protocolos
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products