GE29-0005-93
His Spintrap™ TALON®
Cytiva 29-0005-93
About This Item
Produtos recomendados
ligand
TALON® Superflow Cobalt-IMAC
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0005-93
embalagem
pkg of 50 x 100 μL
volume do leito
100 μL
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
60-160 μm
cleaning
2-14(Co2+-stripped medium)
Faixa de trabalho
3-12(Co2+-stripped medium)
capacidade
≤1 mg binding capacity(histidine-tagged)
≥20 mg binding capacity (histidine-tagged protein)(The binding capacity for individual proteins may vary)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for purification of multiple samples in parallel, such as screening.
- Convenient, ready-to-use single-use spin column, prepacked with 100 μL Talon® Superflow cobalt-IMAC (immobilized metal affinity chromatography) medium offering a different selectivity compared to nickel-charged media.
- With a microcentrifuge, one run takes about 10 minutes.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using GE Healthcare products.
Protocolos
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE29-0005-93 | 4061834075394 |