GE17-1321-01
Tris
Cytiva 17-1321-01, pack of 500 g
Sinônimo(s):
Tris Base, Tris Buffer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1321-01
cor
White
faixa de pH
7.2-9.0
solubilidade
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Qualified for 2-D electrophoresis, Tris is suitable for preparing electrophoresis buffer in the pH range of 7.2 to 9.0.
- Tris is known for its ability to resist changes in pH when small amounts of acid or base are added, making it valuable in maintaining stable experimental conditions.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Rehydration Solutions
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-1321-01 | 4061834073178 |