GE17-5478-14
HiScreen™ Capto™ L
Cytiva 17-5478-14
About This Item
Produtos recomendados
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
embalagem
pkg of 4.7 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5478-14
condição de armazenamento
(20% Ehtanol)
Parâmetros
44 psi
tamanho do leito
7.7 mm × 100 mm
volume do leito
4.7 mL
D.I. da coluna
7.7 mm
Matriz
rigid, highly cross-linked agarose
Tamanho médio da partícula
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
Faixa de trabalho
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
adequação
suitable for bioprocess medium
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Suitable for the capture of a wide range of antibody fragments such as Fabs, dAbs, and single-chain fragment variable (scFv) .
- High binding capacity, low ligand leakage, and selectivity for a broad range of antibody fragments reduces process time and amount of resin.
- Enables a platform approach to antibody fragment purification.
- Excellent productivity, process economy, and process design flexibility due to rigid matrix.
- Hydrophilic base matrix ensures low levels of non-specific binding and low levels of host cell-derived impurities in the elution pool.
- Fulfills industrial demands for security of supply, robust performance, and regulatory support.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)