GE28-9505-10
HiScreen™ Q Fast Flow
Cytiva 28-9505-10
About This Item
Produtos recomendados
ligand
quaternary amine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9505-10
Parâmetros
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
tamanho do leito
7.7 mm × 100 mm
volume do leito
4.7 mL
D.I. da coluna
7.7 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Q Sepharose™ Fast FLow is a strong anion exchanger and IEX Sepharose™ Fast FLow medium are well-proven, industrial standards for ion exchange chromatography.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Principles and Standard Conditions for Different Purification Techniques
Protocolos
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare