G9259
α-Glucosidase from rice
Type V, ammonium sulfate suspension, 40-80 units/mg protein
Sinônimo(s):
α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type V
Nível de qualidade
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
40-80 units/mg protein
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Outras notas
inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions