G8923
GANT58
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,4,5-Tetra(4-pyridyl)thiophene, 4,4′,4′′,4′′′-Thiene-2,3,4,5-tetrayltetrapyridine
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
white to pale yellow
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc(ccn1)-c2sc(-c3ccncc3)c(-c4ccncc4)c2-c5ccncc5
InChI
1S/C24H16N4S/c1-9-25-10-2-17(1)21-22(18-3-11-26-12-4-18)24(20-7-15-28-16-8-20)29-23(21)19-5-13-27-14-6-19/h1-16H
chave InChI
USWLOKMMUTWFMD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)