G7900
Monoclonal Anti-Glycophorin A (α) antibody produced in mouse
ascites fluid, clone E4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
agglutination assay: 1:800 using human erythrocytes
flow cytometry: suitable using bone marrow nucleated cells
indirect immunofluorescence: suitable using bone marrow nucleated cells
western blot: suitable using extracts of human red blood cell ghosts
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GYPA(2993)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- agglutination assay at a working dilution of 1:800 using human erythrocytes
- flow cytometry using bone marrow nucleated cells
- indirect immunofluorescence using bone marrow nucleated cells
- western blot using extracts of human red blood cell ghosts
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?