MABF1977
Anti-phospho-C5aR/CD88 (Ser334) Antibody, clone 32-G1
clone 32-G1, from mouse
Sinônimo(s):
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, C5aR, CD88
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
32-G1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer334)
Informações sobre genes
human ... C5AR1(728)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in Enzyme Immunoassay applications (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1