Key Documents
LIF1005
Sigma-Aldrich
Fator inibitório da leucemia humano
5 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinônimo(s):
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
forma
liquid
atividade específica
≥1 x 10(E8) U/mg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
10 μg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
entrada
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... LIF(3976)
Descrição geral
Fonte do produto: O LIF é expresso em E. coli como uma proteína de fusão com GST usando o sistema de expressão pGEX, clivado da porção GST com trombina e purificado por cromatografia HPLC.
O LIF humano é uma proteína de 19,7 kDa contendo 181 resíduos de aminoácidos. O LIF humano recombinante não glicosilado e expresso em E. coli é indistinguível do LIF nativo em suas atividades biológicas in vitro. Os LIF maduros humano e murino exibem uma identidade de sequência de 78% no controle de aminoácidos. O LIF humano é igualmente ativo em células humanas e de camundongos. O LIF murino é aproximadamente 1000 vezes menos ativo em células humanas que o hLIF.
O fator inibitório da leucemia (LIF) é um fator linfoide que promove a manutenção no longo prazo de células-tronco embrionárias, suprimindo a diferenciação espontânea. O LIF possui uma série de outras atividades, incluindo diferenciação de neurônios colinérgicos, controle da pluripotência de células-tronco, metabolismo ósseo e de gorduras, mitogênese de certas linhagens celulares dependentes de fatores e promoção da produção de megacariócitos in vivo.
Aplicação
PROTOCOLO DE CQ RECOMENDADO
Bioensaio M1
1. O bioensaio M1 é realizado utilizando culturas em ágar semissólido in vitro, contendo aproximadamente 100 células em volumes de 1 ml de DME com FCS 20% em ágar 0,3%.
2. Adicione 100 μl de amostra ou hLIF (10(E4) unidades/ml em FCS a 5% em solução salina isotônica) em diluições em série duas vezes, em duplicata, a placas de Petri de 35 mm.
3. Adicione 100 μl de FCS 5% em solução salina isotônica a duas lâminas de controle.
4. Incube a 37°C em atmosfera totalmente umidificada com 10% de CO2 no ar durante 7 dias.
5. Avalie o número de colônias que apresentam diferenciação (observação: 50 unidades é definido como a quantidade de atividade que resulta em 50% das colônias diferenciadas).
Acesse www.esgro-lif.com para obter mais informações
Fabricado pela CHEMICON International, Inc. O LIF é protegido pelas patentes dos Estados Unidos N.º 5.443.825, 5.750.654 e 6.261.548, pela patente europeia N.º 0285 448 e pelas patentes estrangeiras relacionadas, e não está disponível para revenda.
Definição da unidade
Atividade específica: onde 50 unidades são definidas como a quantidade de LIF humano necessária para induzir a diferenciação em 50% das colônias M1 em 1 ml de culturas em ágar.
forma física
Líquido em PBS, pH 7,4 e Tween 20 0,02%. Sem adição de conservantes.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por 6 a 12 meses. Diluições posteriores devem ser feitas em tampão ou no meio ao qual a proteína (por exemplo, 1% de BSA) ou o Tween 20 foi adicionado.
Fabricado pela CHEMICON International, Inc. O LIF é protegido pelas patentes dos Estados Unidos N.º 5.187.077, 5.427.925, 5.443.825, 5.750.654 e 6.261.548, pela patente europeia N.º 0285 448 e pelas patentes estrangeiras relacionadas, e não está disponível para revenda.
Nota de análise
Apresentou resultado negativo em testes assépticos e de micoplasma.
Atividade específica: A atividade do LIF humano é determinada pela capacidade de induzir a diferenciação de células leucêmicas mieloides M1. A concentração mínima detectável do LIF humano neste ensaio é de 0,5 ng/ml
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
LICENÇA DO RÓTULO - USO RESTRITO AO USO SOMENTE EM PESQUISA
O fator inibitório da leucemia ("LIF") é protegido pelas patentes dos EUA n.º 5.443.825 e 5.750.654 e pelas patentes canadenses n.º 1.341.581 e 1.341.469, de propriedade da AMRAD Corporation Ltd., e licenciado exclusivamente para a Millipore para usos em pesquisa. O uso deste produto é limitado somente a usos em pesquisa e não se destina a qualquer finalidade comercial, como fabricação ou desenvolvimento de outros produtos para pesquisa a partir deste produto ou o uso deste produto como componente em um kit de pesquisa. Este produto não deve ser usado em seres humanos ou para quaisquer fins de diagnóstico.
O comprador pode se recusar a aceitar as condições desta licença do rótulo devolvendo este produto sem abrir e receberá um reembolso total do preço de compra pago.
Entidades com fins lucrativos ou entidades de pesquisa comercial que comprarem este produto serão obrigadas a assinar uma licença comercial separada com a Millipore até três meses após a compra. Os pesquisadores não podem transferir este produto ou seus derivados para pesquisadores que realizam pesquisas comerciais em outras organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, sem o consentimento expresso por escrito da Millipore, e sem que essas entidades tenham uma licença expressa da Millipore para usar o produto. Exceto quando for especificamente previsto neste documento, um receptor deste produto não terá o direito de transferir este produto, ou seus derivados, para qualquer outra pessoa ou entidade.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
K Kami et al.
Muscle & nerve, 22(11), 1576-1586 (1999-10-08)
Using in situ hybridization histochemistry, we characterized the spatiotemporal gene expression patterns of leukemia inhibitory factor (LIF) and glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), and their receptor components (LIFR, GFR-alpha1, RET) induced in muscle cells, intramuscular nerves, and motoneurons in
Necati Findikli et al.
Reproductive biomedicine online, 10(5), 617-627 (2005-06-14)
Human embryonic stem cells (hESC), with their ability to differentiate into all cell types in the human body, are likely to play a very important therapeutic role in a variety of neurodegenerative and life-threatening disorders in the near future. Although
M K Carpenter et al.
Experimental neurology, 158(2), 265-278 (1999-07-23)
The isolation and expansion of human neural progenitor cells have important potential clinical applications, because these cells may be used as graft material in cell therapies to regenerate tissue and/or function in patients with central nervous system (CNS) disorders. This