L5283
Leukemia Inhibitory Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, hLIF, LIF, rLIF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Leukemia Inhibitory Factor human, LIF, recombinant, expressed in E. coli, 10 μg/ml, buffered aqueous solution (pH 7.4), suitable for cell culture
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution (pH 7.4)
potência
0.1-1.5 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.