MABD150
Anti-LIF Receptor, clone 1C7 (Azide Free) Antibody
clone 1C7, from mouse
Sinônimo(s):
Leukemia inhibitory factor receptor, LIF receptor, LIF-R, D-factor, CD118, GP190, LIFR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIFR(3977)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inhibition Assay Analysis: A representative lot detected LIF Receptor in IL3 proliferative response in Ba/F3 cells (Pitard, V., et al. (1997) Journal of Immunological Methods. 205:177-190).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected LIF Receptor in CHO D1IgD2-mycDAF.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2