MAB2624
Anti-Endomucin Antibody, clone V.5C7
clone V.5C7, from rat
Sinônimo(s):
Endomucin-2, Gastric cancer antigen Ga34, Mucin-14, MUC-14, Endomucin-1/2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V.5C7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Emcn(59308)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in immunhistochemical staining of frozen and paraffin-embedded tissue sections of mouse tongue, heart, uterus, brain, and small intestine (Morgan, 1999).
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in FC of transfected COS-7 cells (Morgan, 1999).
Organelle & Cell Markers
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.0025 µg/mL of this antibody detected Endomucin in 10 µg of bEND3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
bEND3 cell lysate
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1