Key Documents
SAB4700923
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD235a antibody produced in mouse
clone JC159
Sinônimo(s):
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JC159, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
P02724
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GYPA(2993)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody JC159 recognizes an epitope between amino acids 27 and 40 of the extracellular portion of CD235a (glycophorin A), a sialoglycoprotein expressed on early erythroblasts, late erythroblasts, erythroblasts, mature erythrocytes and the cells of erythroid cell lines K562 and HEL. The antibody does not react with glycophorin B.
Imunogênio
Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.