Documentos Principais
SAB4701139
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD235a-APC antibody produced in mouse
clone JC159
Sinônimo(s):
GPA, GYPA, Glycophorin A, PAS-2, Sialoglycoprotein alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JC159, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
P02724
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GYPA(2993)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody JC159 recognizes an epitope between amino acids 27 and 40 of the extracellular portion of CD235a (glycophorin A), a sialoglycoprotein expressed on early erythroblasts, late erythroblasts, erythroblasts, mature erythrocytes and the cells of erythroid cell lines K562 and HEL. The antibody does not react with glycophorin B.
Imunogênio
Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)