16-236
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 555
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1248)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2