FCMAB412F
Milli-Mark® Anti-Collagen Type I-FITC Antibody, clone 5D8-G9
clone 5D8-G9, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Alpha-1 type I collagen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D8-G9, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293T cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2