G6784
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution, L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
descrição
stabilized
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
composição
L-glutamine, 200 mM
penicillin, 10,000 units
streptomycin, 10 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Componentes
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture