Documentos Principais
G5778
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm × 19 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NB.51
Nome do produto
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 19 cm
L × A
16.5 cm × 19 cm
Nível de qualidade
Embalagem
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)