G5168
(Z)-Guggulsterone
≥89% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Ensaio
≥89% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.4% E-form
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
chave InChI
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3