UC179
(R)-(−)-Nirvanol
Sinônimo(s):
(R)-(−)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (R)-(−)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMF: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m1/s1
chave InChI
UDTWZFJEMMUFLC-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?