G4923
(E)-Guggulsterone
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(17E)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: soluble 5 mg/mL
grupo funcional
ketone
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C1\C(=O)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4-/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
chave InChI
WDXRGPWQVHZTQJ-AUKWTSKRSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?