SML3096
Obeticholic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3α,5β, 6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6a-Ethyl-Chenodeoxycholic Acid, OCA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +4 to +6°, c = 1.0 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]([H])([C@@]2([C@@H]([C@@H]([C@@]3(C[C@@H](CC[C@@]3([C@]2(CC4)[H])C)O)[H])CC)O)[H])[C@@]14C)CCC(O)=O
InChI
1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
chave InChI
ZXERDUOLZKYMJM-ZWECCWDJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)