F8053
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal
clone FD19, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Fas Associated Death Domain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FD19, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of A431 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FADD(8772)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2