EP5804770005
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 4 tubes 1.5-2 mL, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
holds 4 tubes 1.5-2 mL
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804770005
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Rotor F-34-6-38
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804770005-2EA | 4022536223650 |