E9661
Enniatin A
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyclo[(2R)- 2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl- N-methyl-L- isoleucyl]
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Gnomonia errabunda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C36H63N3O9/c1-16-22(10)25-34(43)46-29(20(6)7)32(41)38(14)27(24(12)18-3)36(45)48-30(21(8)9)33(42)39(15)26(23(11)17-2)35(44)47-28(19(4)5)31(40)37(25)13/h19-30H,16-18H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
chave InChI
TWHBYJSVDCWICV-BHZTXFQCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?