E5161
Enniatin A1
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(N-Methyl-L-valine) Enniatin A, Cyclo[(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-valyl]
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Gnomonia errabunda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C35H61N3O9/c1-16-22(11)25-34(43)46-27(19(5)6)30(39)36(13)24(18(3)4)33(42)45-28(20(7)8)31(40)37(14)26(23(12)17-2)35(44)47-29(21(9)10)32(41)38(25)15/h18-29H,16-17H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29+/m0/s1
chave InChI
OWUREPXBPJFMOK-CIRFPNLUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3