E5411
Enniatin B
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Methylcyclo(L-Val-D-Hmb-N-methyl-L-Val-D-Hmb-N-methyl-L-Val-D-Hmb-);(3S,6R,9S,12R,15S,18R)-3,6,9,12,15,18-Hexaisopropyl-4,10,16-trimethyl-1,7,13-trioxa-4,10,16-triazacyclooctadecane-2,5,8,11,14,17-hexone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Gnomonia errabunda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C33H57N3O9/c1-16(2)22-31(40)43-26(20(9)10)29(38)35(14)24(18(5)6)33(42)45-27(21(11)12)30(39)36(15)23(17(3)4)32(41)44-25(19(7)8)28(37)34(22)13/h16-27H,1-15H3/t22-,23-,24-,25+,26+,27+/m0/s1
chave InChI
MIZMDSVSLSIMSC-VYLWARHZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?