E5286
Enniatin B1
from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(N-Methyl-L-isoleucine) Enniatin B, 3-Butan-2-yl-4,10,16-trimethyl-6,9,12,15,18-penta(propan-2-yl)-1,7,13-trioxa-4,10,16-triazacyclooctadecane-2,5,8,11,14,17-hexone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Gnomonia errabunda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(CC)C)C
InChI
1S/C34H59N3O9/c1-16-22(12)25-34(43)46-27(20(8)9)30(39)36(14)23(17(2)3)32(41)44-26(19(6)7)29(38)35(13)24(18(4)5)33(42)45-28(21(10)11)31(40)37(25)15/h17-28H,16H2,1-15H3
chave InChI
UQCSETXJXJTMKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?