E6527
Elastin, soluble from bovine neck ligament
salt-free, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine neck ligament
Nível de qualidade
Formulário
salt-free, lyophilized powder
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)[C@H](CC)C)C(C)C
InChI
1S/C27H48N6O6/c1-9-17(6)23(32-24(36)19(13-15(2)3)30-18(7)34)26(38)29-14-21(35)31-22(16(4)5)27(39)33-12-10-11-20(33)25(37)28-8/h15-17,19-20,22-23H,9-14H2,1-8H3,(H,28,37)(H,29,38)(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t17-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
DPUYCSDGMSDKKV-MKBYFEBXSA-N
Informações sobre genes
cow ... ELN(280781)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?