E114
EHNA hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, adenosine deaminase inhibitor
Sinônimo(s):
erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine hydrochloride, erythro-9-Amino-β-hexyl-α-methyl-9H-purine-9-ethanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
EHNA hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1
chave InChI
VVDXNJRUNJMYOZ-VZXYPILPSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.