E0887
Esterase from rabbit liver
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Sinônimo(s):
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥30 units/mg protein
peso molecular
60 kDa
composição
Protein, ≥85% biuret
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in comparative biophysical studies with bovine bile-salt-activated lipase in the assays with vinyl acetate, triacylglycerols, p-nitrophenyl esters and serine enzyme inhibitors
- in the catalysis and kinetic profiling studies of peptidic compounds
- in in vitro stability assays of prodrug compounds (BMS-292655 and BMS300043)
- in the hydrolysis of oleuropein aglycone (Ole-AG)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Esterase