E0270
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
98% (titration)
Sinônimo(s):
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
98% (titration)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
182 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
chave InChI
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2