Documentos Principais
D9163
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinônimo(s):
treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pf
40-44 °C
41-44 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorção
≤0.04 at 280 at 0.02 M
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Aplicação
Um reagente excelente para manter grupos SH no estado reduzido; reduz dissulfetos quantitativamente. DTT é efetivo em tampões de amostra para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da SDS-PAGE. O DTT também pode ser usado para redução da ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Geralmente, é necessária uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) que a usada para 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Nota de análise
Tested for use in reduced SDS-PAGE
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Florentina Negoita et al.
Biochemical and biophysical research communications, 508(3), 775-779 (2018-12-12)
Dysregulation of autophagy has been observed in obesity and type 2 diabetes. Salt-inducible kinase 2 (SIK2), a member of the AMPK-related kinase family, is downregulated in adipocytes from obese or insulin resistant individuals and was previously demonstrated to regulate autophagy
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
Jin-Gu Lee et al.
Nature communications, 4, 1568-1568 (2013-03-07)
In eukaryotes, deubiquitinases (DUBs) remove ubiquitin conjugates from diverse substrates, altering their stabilities, localizations or activities. Here we show that many DUBs of the USP and UCH subfamilies can be reversibly inactivated upon oxidation by reactive oxygen species in vitro
Mojtaba Abdul Roda et al.
PloS one, 9(5), e97594-e97594 (2014-05-20)
A novel neutrophil chemoattractant derived from collagen, proline-glycine-proline (PGP), has been recently characterized in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This peptide is derived via the proteolytic activity of matrix metalloproteases (MMP's)-8/9 and PE, enzymes produced by neutrophils and present in
František Štork et al.
Environmental science and pollution research international, 20(8), 5502-5511 (2013-02-26)
Effect of nitric oxide donor (sodium nitroprusside, SNP, 500 μM) or hydrogen peroxide scavenger (dithiothreitol, DTT, 500 μM) on cadmium (Cd) or copper (Cu) uptake (150 μM solutions) and toxicity using Scenedesmus quadricauda was studied. Combined treatments (Cd or Cu