Documentos Principais
233156
Millipore
Cleland′s Reagent, Molecular Biology Grade
A protective agent for SH groups.
Sinônimo(s):
Cleland’s Reagent, Molecular Biology Grade, 1,4-Dithiothreitol, DTT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 3376
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
powder
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 15 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
Absorção
≤0.100 at 280 nm at 100 mM (1 cm)
≤0.500 at 260 nm at 100 mM (1 cm)
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Descrição geral
A protective agent for SH groups.
Water-soluble protective reagent for sulfhydryl groups [absorbance (100 mM): ≤0.5 at 260 nm; ≤0.1 at 280 nm]. It is capable of maintaining monothiols completely in the reduced state and of reducing disulfides quantitatively. Since it readily permeates cell membranes, it can protect protein sulfhydryls and restore enzyme activity lost by oxidation.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
DL-Ditiotreitol BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Sigma-Aldrich
43816
DL-Ditiotreitol
DL-Ditiotreitol ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
43819
DL-Ditiotreitol