D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Sinônimo(s):
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (titration)
Formulário
powder
cor
white
pf
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?