D5417
Dicamba
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, 3,6-Dichloro-o-anisic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
112-116 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
IWEDIXLBFLAXBO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an auxin to maintain wheat embryos post pollination
- as a Murashige and Skoog (MS) medium supplement to culture embryos
- as an auxin in induction medium to induce somatic embryogenesis in barely tissue culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?